Learn More
Monostéarat sorbitan (grade technique), TRC
Code produit 30003880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003880 100 g 100g
30003631 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003880 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS677005100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1338-41-6
Formule moléculaire C24H46O6
Poids moléculaire (g/mol) 430.62
Synonyme Ahco 909, Almax 3600, Anhydrosorbitol stearate, Arlacel 60, Armotan MS, Atmer 103, Crill 3, Crill K 3, Dehymul SMS, Disponil SMS, Drewsorb 60, Durtan 60, E 491, Emalex SPE 100, Emalex SPE 100S, Emasol 310, Emasol S 10, Emasol S 10V, Emasol S 10VHL, Emasol Super S 10F, Emsorb 2505, Estol 3715, Famodan MS, Grindsted SMS, Hodag SMS, Ionet S 60, Ionet S 60C, Ionet S 60V, Ionet S-60V, Liposorb S, Liposorb S 20, Lonzest SMS, MS 33, MS 33F, Montane 60, Montane 60PHA, Newcol 60, Nikkol SS 10, Nikkol SS 10M, Nikkol SS 10V, Nissan Nonion MP 30R, Nissan Nonion SP 60, Nissan Nonion SP 60R, Nissan Nonion SP 60RP, Nonion MP 30R, Nonion SP 60, Nonion SP 60R, Nonion SP 60RP, Poem 60V, Poem S 250, Poem S 60, Poem S 60V, Polycon 60, Polycon S 60K, Polycon S 80, Rheodol AS 10, Rheodol AS 10V, Rheodol SP-S 10, Rheodol SP-S 10V, Rheodol Super SP-S 10, Rikemal S 250, Rikemal S 300, S 300, S 60, S 7010, S-Maz 60k, SA 6638, SP 60R, SP 60RP, SP-S 10, SP-S 10V, SS 10, SS 10M, SS 10MV, SS 10V, Solman S 300, Solman S 301V, Sorbac 60, Sorbitan C, Sorbitan S, Sorbon S 60, Sorgen 50, Sorgen 50V, Span 55, Span 60, Span S 60, Span TS 1105, Sunsoft 61NN, Sunsoft 61S, Tego SMS, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan Monostearate, Sorbitan Stearic Acid Monoester;
Nom IUPAC [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyéthyle] octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbitan Monostearate (Technical Grade)
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Poids de la formule 430.3294