Learn More
Monostéarate de sorbitan, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367766 250 g 250g
11377766 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11435.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430.63 g/mol
Sorbitan monostearate is used as an emulsifier and as a non-ionic surfactant. It is used in cosmetics, pharmaceuticals and food preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monostéarate de sorbitan est utilisé comme émulsifiant et comme surfactant non ionique. Il est utilisé dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les préparations alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg/ml), l’isopropanol, l’huile minérale et l’huile végétale. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1338-41-6
Formule moléculaire C24H46O6
Poids moléculaire (g/mol) 430.63
Numéro MDL MFCD00005366,MFCD00005366
Clé InChI HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Synonyme Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
CID PubChem 23725022
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sorbitan monostearate
Point de fusion 53°C to 57°C
Densité 1
Quantité 250 g
Point d’éclair >149°C (300°F)
Merck Index 14,8724
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl octadecanoate
Poids de la formule 430.63