Learn More
Bandelin Electronic™ Bain à ultrasons Sonorex Super RK 510H
Code produit 10161171
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
9,7 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10161171 9,7 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161171 Fournisseur Bandelin Electronic™ Code fournisseur 321
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Ampérage 2,5 A
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 9,7 L
Profondeur (métrique) intérieure 240 mm
Profondeur (métrique) du réservoir 305 mm
Dimensions (P x L x H) 325 x 265 x 305 mm (L x l x p)
Dimensions (P x l x H) intérieures 240 x 300 x 150 mm
Dimensions (L x l) 325 x 265 mm
Alimentation électrique 400 W, 2,5 A, 230 V
Modèle RK 510H
Puissance 400 W
Largeur (métrique) 265 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.