Learn More
Bandelin Electronic™ Bain à ultrasons Sonorex Super RK 510H
Specifikationer
Specifikationer
| Ampérage | 2,5 A |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité (métrique) | 9,7 L |
| Profondeur (métrique) intérieure | 240 mm |
| Profondeur (métrique) du réservoir | 305 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 325 x 265 x 305 mm (L x l x p) |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 240 x 300 x 150 mm |
| Dimensions (L x l) | 325 x 265 mm |
| Alimentation électrique | 400 W, 2,5 A, 230 V |
| Modèle | RK 510H |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?