Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse pour bioprocédés Sorvall™ BIOS 16
Description
La centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 est conçue pour des méthodes de bioprocédés de haute qualité relatives à la récolte, la séparation et la purification, qui nécessitent une reproductibilité et une traçabilité d’un cycle à l’autre. Grâce à une capacité accrue pouvant atteindre jusqu’à 16 litres de volume d’échantillons, à un encombrement compact et à des caractéristiques innovantes pour optimiser les opérations, il est plus simple d’optimiser la productivité et l’efficacité.
- Compatible avec un large éventail d’applications et de méthodes, suffisamment souples pour permettre de sélectionner des rotors de capacité accrue ou suivre des flux de travaux existants. Vous avez le choix entre 4 rotors Thermo Scientific™ et des ensembles de godets oscillants avec une mise à niveau facultative pour obtenir des godets avec revêtement nickel Thermo Scientific™ Dura-Coat™ plus durables :
- Rotor à godets oscillants 6 × 1000 ml
- Rotor à godets oscillants 8 × 1000 ml
- Rotor à godets oscillants 6 × 2000 ml
- Rotor à godets oscillants 8 × 2000 ml
- Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
- Faible encombrement et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
- Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
- Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ qui permet de gagner du temps et de protéger l’intégrité de vos échantillons.
- L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et à l’épreuve des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe.
Dernières normes internationales de sécurité et de conformité
- Certifiée par UL et CE
- Répertoriée avec la FDA américaine
Garantie
2 années sur unité ; 5 années sur train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 années en réfrigération
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 x 2 000 ml |
| Vitesse max. | 5 400 tr/min |
| FCR max. | 8,500 ×g |
| Caractéristiques opérationnelles | Au démarrage, à grande vitesse, démarrage programmé |
| Durée de fonctionnement | 99 h 59 min 59 s (incrément de 1 seconde) |
| Certifications/Conformité | Homologué UL, CE, FDA |
| Description | Centrifugeuse Sorvall BIOS 16 |
| Alimentation électrique | 380/400/415 V ±10 % 50 Hz triphasé |
| Système d’entraînement | Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex |
| Intégrateur ACE | Oui |
| Afficher plus |