Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse de banques de sang Sorvall™ BP 8 et 16
Code produit 17958981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
380/400/415 V ±10% 50 Hz triphasé
380/400/415 V ±10 % 50 Hz triphasé
Description:
Centrifugeuse Sorvall BP 16 refroidie à l’eau pour usage intensif
Centrifugeuse Sorvall BP 16
Centrifugeuse Sorvall BP 8
Centrifugeuse refroidie à l’eau, à usage intensif Sorvall BP 8
Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 16
Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 8
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Description Conditionnement
17958981 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé Centrifugeuse Sorvall BP 16 refroidie à l’eau pour usage intensif 1 pièce
15749389 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé Centrifugeuse Sorvall BP 8 1 pièce
15753088 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé Centrifugeuse Sorvall BP 16 1 pièce
17723699 380/400/415 V ±10% 50 Hz triphasé Centrifugeuse Sorvall BP 16 1 pièce
15800592 380/400/415 V ±10 % 50 Hz triphasé Centrifugeuse Sorvall BP 8 1 pièce
15842542 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé Centrifugeuse refroidie à l’eau, à usage intensif Sorvall BP 8 1 pièce
17928981 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 16 1 pièce
17948981 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 8 1 pièce
17938981 380/400/415 V ±10% 50 Hz triphasé Centrifugeuse à usage intensif Sorvall BP 16 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17958981 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007661
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à son ergonomie améliorée, sa conception compacte et une configuration rapide des cycles traçables et reproductibles, cette centrifugeuse assure une productivité du traitement du sang simplifié.
Grâce à leur capacité accrue de 16 poches de sang de 500 ml et à leur conception conviviale, les NOUVELLES centrifugeuses pour banques de sang Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 et 16 rendent la manipulation de gros volumes plus facile et plus pratique, le tout en suivant les protocoles que vous avez déjà validés et qui sont conformes aux normes internationales.
Traitement d’échantillons à haut débit
  • Disponibles dans deux modèles, suffisamment souples pour sélectionner des rotors de capacité supérieure ou suivre les processus de production existants, avec un choix de 4 rotors Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ :
    • Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à débit standard ou moyen, optez pour la centrifugeuse Sorvall BP 8, dotée d’une capacité de 6 poches de sang de 550 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 8 poches de sang de 550 ml, avec le même système de godets.
    • Pour répondre aux besoins de traitement sanguin à haut débit, optez pour la centrifugeuse Sorvall BP 16, dotée d’une capacité de 12 poches de sang de 500 ml, que vous pouvez mettre à niveau pour atteindre jusqu’à 16 poches de sang de500 ml, avec les mêmes godets.
  • Obtenez des résultats reproductibles grâce à la fonction de compensation automatique Thermo Scientific™ ACE™ pour ajuster automatiquement la durée du cycle afin de tenir compte des variations en accélération.
Fonctions de sécurité et d’efficacité intégrées
  • Conception compacte et ergonomie améliorée avec un bouton-poussoir pratique afin d’optimiser l’utilisation quotidienne des centrifugeuses :
    • Ouverture et fermeture automatiques, de l’avant vers l’arrière, des portes de centrifugeuses grâce à la fonction Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Ouverture et fermeture du couvercle du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ avec stockage du couvercle
  • Détection et programmation immédiates du rotor grâce au système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID qui permet un gain de temps et protège l’intégrité de vos échantillons.
  • L’interface Thermo Scientific™ Centri-Touch™, dont l’affichage est lumineux, extrêmement visible et activable avec des gants, simplifie la configuration du cycle. Les contrôles d’accès sont améliorés, notamment la connexion utilisateur avec une protection par mot de passe et la fonction Thermo Scientific™ Centri-Cross™ pour convertir vos protocoles existants.
Garantie
2 ans sur l’unité ; 5 ans sur le train de transmission (arbre de moteur et entraînement) ; 5 ans sur la réfrigération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Poches de sang de 12 x 500 ml et 16 x 500 ml
Vitesse max. 4,700 rpm
FCR max. 7,187 x g
Durée de fonctionnement 99 heures 59 min 59 s (incréments de 1 s)
Certifications/Conformité UL, FDA listed, CE Marked for Medical Devices Directive 93/42/EEC
Description Centrifugeuse Sorvall BP 16 refroidie à l’eau pour usage intensif
Alimentation électrique 200/208/220/230/240 V ±10 % 50/60 Hz, monophasé
Système d’entraînement Technologie d’entraînement sans balais à haut couple DuraFlex
Technologie verte Réfrigération désactivée lors de l’ouverture de la porte, rotors carénés Eco-Spin
Garantie 2 years unit, 5 years power-train (motor shaft and drive), 5 years refrigeration
Autres fonctions Sélection multilingue, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture de porte automatique, ID rotor automatique, affichage de déséquilibre à l’écran, surchauffe, chambre en acier inoxydable, affichage de conseils pour les messages d’erreur
Profil (accélération / freinage) 11 accél., 12 décel., profils d’émulation multiples
Type de contrôleur Écran tactile Centri-Touch
Dimensions (H x l x P) 39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm)
Réfrigéré Oui
Poids net 1025.2 lb. (465 kg)
Étalons EN 61010-1 3rd Edition, IEC 61010-2-020 3rd Edition, IEC 61010-2-101 3rd Edition, EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/230/240 V
Type de produit Blood Banking Centrifuge
Plage de températures (métrique) De -20°C à +40°C, réglable à 1°C