Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à centrifuger haute performance Sorvall™
Code produit 15583377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Copolymère de polypropylène (PPCO)
Polycarbonate (PC)
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Closure Included unitSize
15583377 Polycarbonate (PC) Oui 2 pièces
15493554 Copolymère de polypropylène (PPCO) Non 2 pièces
15339887 Copolymère de polypropylène (PPCO) Oui 2 pièces
15589904 Polycarbonate (PC) Non 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15583377 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 0101459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    480.00€ / 2 pièces
    Économisez 25.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour des centrifugeuses à grande vitesse et à grande capacité avec des performances jusqu’à 20 584 x g, ce flacon à centrifuger haute performance d’un litre améliore la productivité.
Conçu pour des centrifugeuses à grande vitesse et à grande capacité avec des performances jusqu’à 20 584 x g, le flacon à centrifuger haute performance Thermo Scientific™ Sorvall™ d’un litre améliore la productivité. Le nouveau bouchon en aluminium haute résistance renforce le support du flacon et améliore la résistance aux produits chimiques, comme les solutions de phénol.
Conçus pour une utilisation avec les centrifugeuses à grande vitesse et à grande capacité Thermo Scientific™ Sorvall™ et avec les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ d’un litre, les flacons à centrifuger haute performance Sorvall d’un litre offrent les avantages suivants :
  • Un litre entier dans chaque flacon à des vitesses pouvant atteindre 20 584 x g
  • Par rapport aux bouchons en plastique Noryl™, le bouchon en aluminium haute résistance
    • renforce le support du flacon
    • améliore la résistance aux solutions de phénol
Ces flacons sont disponibles pour les flacons en copolymère de polypropylène (PPCO), conçus pour une excellente résistance aux produits chimiques et autoclavables, ou pour les flacons en polycarbonate (PC) qui sont conçus pour une clarté excellente.
Basé sur des données de performance internes.
FCR maximale
  • 17 568 x g (avec le rotor Thermo Scientific Fiberlite F9-6X1000 LEX dans la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000)
  • 20 584 x g (avec le rotor Thermo Scientific Fiberlite F10-4X1000 LEX dans la centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 ou 4000)
  • 9 333 x g (avec le rotor Thermo Scientific Fiberlite F5-10X1000 LEX dans la centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall RC BIOS 10)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Plage de volumes de remplissage 800 à 1 000 ml
Matériau Polycarbonate (PC)
Densité max. de l’échantillon 1,2 g/ml
Nb par paquet 2
Gamme de produits N
Closure Included Oui
Graduated Non
Force max. 20 584 x g (avec rotor Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX dans la centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 ou 4000)
Type de produit Flacon haute performance
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ à grande vitesse et de grande capacité avec les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ d’un litre
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Cycle de vie
  • Bouchon en aluminium : 1 000 cycles ou 5 ans (selon la première échéance)
  • Flacons en PPCO et en PC : remplacer les flacons et les bouchons avant 50 cycles ; remplacer les joints toriques plus souvent si nécessaire
Autoclavage
  • Bouchon en aluminium : 121°C pendant 20 minutes ou 134°C pendant 3 minutes
  • REMARQUE : ne pas autoclaver les flacons avec les bouchons enclenchés afin d’éviter que les flacons deviennent inutilisables lors du refroidissement.
  • REMARQUE : en cas d’autoclavage, les flacons en PC sont affaiblis et leur durée de vie utile est réduite.
‡ Les flacons grande vitesse de 1 000 ml sont des pièces susceptibles à l’usure avec une durée de vie utile limitée. Les flacons utilisées avec des échantillons compatibles sont susceptibles de montrer des signes d’usure physique suite à un usage répété. Éliminez les flacons qui montrent des signes d’usure, des fissures, des craquelures, de signes de décoloration, de jaunissement, de déformation, des rayures superficielles, des abrasions ou des attaques chimiques.