Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 17, réfrigérée
Code produit p-811130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Comprend:
Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Conditionnement
13511540 230 V 50/60 Hz Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé 1 pièce
10236249 230 V 50/60 Hz Rotor 24 × 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13511540 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002443
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le format compact de cette microcentrifugeuse est idéal pour les tâches de routine en laboratoire jusqu’à 17,000 xg nécessitant une réfrigération.
Il prend en charge les protocoles micro-volumes tels que l’acide nucléique ou la préparation de lysat de protéine et la configuration de réactions PCR le tout dans un format très compact avec les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend MicroCL 17R. Choisissez parmi les 7 rotors de microcentrifugeuse légers, conçus pour fournir une accélération jusqu’à 17,000 x g et la réfrigération offre un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie, en à peine 9 minutes.
Prise en charge de vos besoins de séparation à micro-volume avec :
  • Des performances jusqu’à 17,000 x g avec accélération et décélération rapides.
  • Les versions réfrigérées offrent un refroidissement depuis la température ambiante jusqu’à la température de consigne en à peine 9 minutes.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 13 300 tr/min
FCR max. 17,000 ×g
Niveau sonore 50 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Comprend Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Description Centrifugeuse Sorvall Legend Micro 17R, réfrigérée
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Garantie 2 ans
Réfrigéré oui
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Poids net 62,0lb (28,0 kg)
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) -9°C à +40°C