Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 21
Code produit p-4527770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Rotor:
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Rotor Conditionnement
17468962 230 V, 50/60 Hz Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé 1 pièce
10223659 230 V 50/60 Hz Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal 1 pièce
10230395 230 V 50/60 Hz Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17468962 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002557
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Gérez les protocoles de traitement de micro-volumes tels que la préparation d’acides nucléiques ou de lysats de protéines et la mise au point des réactions PCR avec des performances de la microcentrifugeuse pouvant atteindre jusqu’à 21 100 x g.
Accélérez les processus de préparation d’échantillons en microtubes à centrifuger jusqu’à 21 100 x g grâce à notre microcentrifugeuse standard. Lorsque notre Sorvall Legend Micro 21 est associée à notre vaste sélection de rotors pour microcentrifugeuses, vous bénéficiez d’un instrument de laboratoire compact et facile à utiliser, garantissant productivité, polyvalence, sécurité et commodité.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation de micro-volumes avec :
  • Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuses en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 14 800 tr/min
FCR max. 21 100 x g
Niveau sonore 56 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Comprend Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Ventilée Yes
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Modèle Sorvall Legend Micro 21
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Poids net 23,1lb (10,5 kg)
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) Température ambiante