Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Sorvall™ Legend™ Micro 21, réfrigérée
Code produit 15368824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Rotor:
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Rotor Conditionnement
15368824 230 V 50/60 Hz Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé 1 pièce
10756090 230 V 50/60 Hz Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal 1 pièce
10555835 230 V, 50/60 Hz Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15368824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002544
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugez 24 x 2 ml à une vitesse atteignant 21,100 xg avec réfrigération pour accélérer la préparation de routine des microtubes à centrifuger.
Idéales pour une utilisation quotidienne en laboratoire jusqu’à 21,100 x g, les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend Micro 21R offrent une puissance de traitement exceptionnelle, des caractéristiques de sécurité uniques et une large gamme de rotors pour microcentrifugeuse et d’accessoires pour le traitement des microtubes à centrifuger. La réfrigération assure un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie en à peine 9 minutes.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation à micro-volume avec :
  • Accélération exceptionnelle jusqu’à 21,000 x g en à peine 12 secondes.
  • Les versions réfrigérées offrent un refroidissement depuis la température ambiante jusqu’à la température de consigne en à peine 9 minutes.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 14 800 tr/min
FCR max. 21,100 ×g
Niveau sonore 50 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Modèle Sorvall Legend Micro 21R
Garantie 2 ans
Réfrigéré oui
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Poids net 62,0lb (28,0 kg)
Gamme de produits Sorvall
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) -9°C à +40°C