Learn More
Thermo Scientific™ Godets de centrifugeuse Sorvall™ Legend™ T/RT pour rotors à godets oscillants 4 places
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Informations sur la commande
Vendus individuellement ; commander la quantité correcte pour équiper le rotor. Couvercle étanches vendus séparément. Les adaptateurs pour accessoires acceptent des styles et des volumes de tubes différents de 1,5 à 250 ml.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor swing-out |
| Capacité | 1 x 750 ml |
| Type de produit | Godet |
| Description | Godet rond |