Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
Product Code. 13493336
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée
380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée
Poids net:
283 kg (622 lb)
299 kg (658 lb)
Description:
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Poids net Description Unit Size
13493336 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée 283 kg (622 lb) Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 1 pièce
15359805 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée 299 kg (658 lb) Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13493336 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75006580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45284.37€
    37430.88€ / 1 pièces
    Économisez 7853.49€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réalisez des séparations à grande vitesse simplement avec des paramètres de laboratoire partagés grâce à la centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000 avec une capacité de 4 L et des performances allant jusqu’à 68,905 g.
Réalisez des séparations à grande vitesse simplement dans des paramètres de laboratoire partagés grâce à la centrifugeuse grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 avec une capacité de 4 L et des performances jusqu’à 68,905 x g. Innovations avancées du rotor, notamment l’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™, l’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ et les rotors en fibre de carbone légers et durables Thermo Scientific™ Fiberlite™ qui réduisent le temps de configuration et augmentent la sécurité du rotor. Pour une surveillance en temps réel des cycles et un contrôle depuis un appareil intelligent, téléchargez l’application Thermo Scientific™ Centri-Vue™.
De la recherche universitaire à la bioproduction, prenez en charge vos séparations hautes performances et vos besoins d’application en constante évolution :
  • Performances exceptionnelles jusqu’à 68,905 x g et une capacité maximale de 4 L.
  • Temps de préparation réduit et sécurité accrue du rotor grâce aux innovations du rotor
    • Changez rapidement et en toute sécurité les rotors et les applications en seulement 3 secondes grâce au changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir
    • L’identification instantanée du rotor Auto-ID charge automatiquement les spécifications du rotor dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Choisissez entre les 16 rotors en option pour trouver le réglage idéal pour votre application, en prenant en charge le matériel de laboratoire des microplaques aux microtubes et aux flacons de 1 L :
    • Les rotors légers en fibre de carbone Fiberlite dotés d’une résistance à la corrosion et aux contraintes d’effort assurant l’intégrité structurelle du rotor, avec une garantie de 15 ans
    • Rotors à godets oscillants pour une polyvalence et une capacité étendues à FCR élevée avec des douzaines d’adaptateurs pour une plus grande flexibilité dans la recherche
    • Gamme complète de rotors à angles fixes pour tubes et flacons couramment utilisés de 50 ml, 50 ml coniques, 250 ml, 500 ml et 1 L avec des options de rotors spécialisés pour répondre aux exigences de protocoles spécifiques
  • L’interface tactile Centri-Touch équipée d’un affichage lumineux, haute visibilité et fiable dans le temps simplifie la configuration du cycle tout en fournissant une formation intégrée et des commandes d’accès telles que la connexion utilisateur avec protection par mot de passe.
  • Téléchargez l’application Centri-Vue pour une surveillance et un contrôle en temps réel de 1 centrifugeuse ou jusqu’à un maximum de 100 depuis votre appareil mobile
  • Technologie avancée pour l’efficacité des ressources, y compris les options d’utilisation de l’énergie
  • La conception compacte, sans fixation, l’ouverture de porte automatique et un espace de travail intégré permettent d’optimiser l’utilisation quotidienne de la centrifugeuse
  • Conforme aux normes mondiales et conçues pour faciliter la gestion des données BPF / BPL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 4 x 1 000 ml
Vitesse max. 24 000 tr/min
FCR max. 68,905 x g (avec rotor A27–8x50)
Réfrigéré Oui
Hauteur (impériale) extérieure 36,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 930 mm
Longueur (impériale) extérieure 31,7 in
Longueur (métrique) extérieure 805 mm
Niveau sonore <59 dBA
Largeur (impériale) extérieure 27,6 in
Largeur (métrique) extérieure 700 mm
Description Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 4000
Système d’entraînement Couple élevé, sans charbon
Technologie verte Mode vert
Autres fonctions Multilingue, calculateur de rotor, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture automatique de la porte, poignée rapide du rotor
Durée de fonctionnement 99 heures, mode continu
Garantie Unité : 1 an, commande : 3 ans, réfrigération : 5 ans
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée
Certifications/Conformité cULus, CE ; CEI 61010-2-020 2e éd. ou ultérieure, ROHS, WEEE
Type de contrôleur Interface à écran tactile
Dimensions (H x l x P) 36,6 x 27,6 x 31,7 po (93,0 x 70,0 x 80,5 cm)
Poids net 283 kg (622 lb)
Stockage de programmes 120 programmes avec dénomination alphanumérique
Étalons IEC 61010-2-020 2e édition ou ultérieure
Gamme de produits Sorvall
Rotor Identification Auto-ID Instant
Profondeur (impériale) extérieure 31,7 in
Fréquence 50/60 Hz
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Profondeur (métrique) extérieure 805 mm
Type de produit Sorvall Evolution RC
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C