Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000
Code produit 13426073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée
380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée
Description:
Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Description Conditionnement
13426073 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 1 pièce
15119206 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, triphasée Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13426073 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75006590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50434.92€
    43028.03€ / 1 pièces
    Économisez 7406.89€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse à grande vitesse Sorvall LYNX 6000 fournit des performances exceptionnelles satisfaisant aux nouveaux besoins d’utilisation, à partir de recherche académique et d’unités de production, avec une capacité pouvant atteindre jusqu’à 100,605 x g et jusqu’à 6 L.
Les centrifugeuses grande vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 comprennent des technologies puissantes d’une simplicité innovante, de la sécurité à bouton-poussoir et la flexibilité d’application de l’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™, à la détection immédiate de rotor et la programmation de l’identification de rotor instantané Thermo Scientific™ Auto-ID, et l’amélioration de l’ergonomie et des performances des rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Atteignez un traitement d’échantillons à haut débit d’une capacité allant jusqu’à 6 L et 100,605 x g, avec la flexibilité d’une prise en charge de plusieurs utilisateurs et des changements des besoins en recherche inhérents à une configuration de laboratoire partagé. Ce module est conçu pour fournir des résultats uniformes fiables et une durée de fonctionnement maximale.
Échange de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changez rapidement les rotors et les applications
Identification instantanée du rotor Auto-ID
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Une gamme étendue de rotors
Répond aux exigences de la recherche et aux besoins des différents utilisateurs
  • Rotors en fibre de carbone Fiberlite pour un investissement tout simplement plus léger et plus sûr
    • La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal
    • La résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle du rotor pour une durabilité inégalée
    • Rotor garanti 15 ans
  • Rotors à godets oscillants pour une polyvalence et une capacité étendues à FCR élevée avec des douzaines d’adaptateurs pour une plus grande flexibilité dans la recherche
  • Gamme complète de rotors angulaires pour des tubes et flacons couramment utilisés de 50 ml, 50 ml coniques, 250 ml, 500 ml et 1 L avec des options de rotors spécialisés pour répondre aux exigences de protocoles spécifiques
  • Rotors à débit continu ou zonaux : flexibilité évolutive, des applications grande vitesse à la culture et la clarification
Interface à écran tactile
Installation facile avec un grand écran tactile interactif, très lisible, pour toutes les fonctions
  • Bibliothèque pouvant contenir jusqu’à 99 programmes
  • Calculateur de rotor intégré pour simplifier les modifications et les transferts de protocoles
  • Instructions en plusieurs langues : anglais, allemand, français, espagnol et autres
  • Connexion et rapports exécutés par l’utilisateur, protection par mot de passe en option
Application Centri-Vue
Suivi et contrôle en temps réel à partir de votre appareil mobile
  • D’un coup d’œil, déterminez l’état de 1 ou de 100 centrifugeuses maximum
  • Établissez une connexion sécurisée avec la centrifugeuse afin d’effectuer un contrôle de démarrage ou d’arrêt
  • Répliquez l’écran principal de l’instrument sur votre périphérique intelligent pour surveiller votre cycle ou de détecter des erreurs de diagnostic
Ergonomie et sécurité
  • Hauteur de travail optimale à 860 mm
  • Espace de travail avec plan de travail intégré
  • Satisfait aux normes mondiales en matière de sécurité sans avoir à fixer l’instrument au sol
  • Fonctionnement silencieux (< 59 dBA)
  • La porte s’ouvre pleinement et automatiquement à l’aide d’une barre d’ouverture de porte
Contribue à la gestion des données GMP/GLP
  • Simplification du contrôle de la qualité et de l’archivage
  • Enregistrement intégré de l’utilisateur et des conditions des cycles, téléchargeable via une connexion USB ou Ethernet
Une technologie de pointe pour une gestion efficace des ressources
  • Options d’utilisation énergétique
  • Smart Vacuum réduit les besoins en alimentation pour les cycles classiques (Sorvall LYNX 6000 uniquement)
  • Le module correcteur du facteur de puissance optimise l’électronique
  • Les rotors en fibre de carbone réduisent les investissements et les coûts d’élimination des déchets
  • Conforme aux normes mondiales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 x 1 000 ml
Vitesse max. 29 000 tr/min
FCR max. 100,605 x g (avec rotor T29–8x50)
Réfrigéré Oui
Hauteur (impériale) extérieure 36,6 po
Hauteur (métrique) extérieure 930 mm
Longueur (impériale) extérieure 31,7 in
Longueur (métrique) extérieure 805 mm
Niveau sonore <59 dBA
Largeur (impériale) extérieure 27,6 in
Largeur (métrique) extérieure 700 mm
Description Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000
Système d’entraînement Couple élevé, sans charbon
Technologie verte Mode vert
Autres fonctions Multilingue, calculateur de rotor, vidéos de formation intégrées, enregistrement utilisateur, verrouillage utilisateur, ouverture automatique de la porte, poignée rapide du rotor
Durée de fonctionnement 99 heures, mode continu
Garantie Unité : 1 an, commande : 3 ans, réfrigération : 5 ans
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monophasée
Certifications/Conformité cULus, CE ; CEI 61010-2-020 2e éd. ou ultérieure, ROHS, WEEE
Type de contrôleur Interface à écran tactile
Dimensions (H x l x P) 36,6 x 27,6 x 31,7 po (93,0 x 70,0 x 80,5 cm)
Poids net 293 kg (644 lb)
Stockage de programmes 120 programmes avec dénomination alphanumérique
Étalons IEC 61010-2-020 2e édition ou ultérieure
Gamme de produits Sorvall
Rotor Identification Auto-ID Instant
Profondeur (impériale) extérieure 31,7 in
Fréquence 50/60 Hz
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Profondeur (métrique) extérieure 805 mm
Tension 200/240 V
Type de produit Sorvall Evolution RC
Plage de températures (métrique) -20°C à +40°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.