Learn More
Thermo Scientific™ Micro-ultracentrifugeuse Sorvall™ MTX 150
Code produit 16873343 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
220 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Description:
Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Description unitSize
16873343 220 V, 50/60 Hz Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150 1 pièce
17702669 230 V 50/60 Hz Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150 1 pièce
12171680 230 V 50/60 Hz Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16873343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82315.00€
    80700.00€ / 1 pièces
    Économisez 1615.00€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez votre productivité avec des pentes d’accélération impressionnantes qui atteignent 150 000 tr/min en seulement 80 secondes.
Optimisez votre productivité avec des pentes d’accélération impressionnantes qui atteignent 150 000 tr/min en seulement 80 secondes grâce à la micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150. Pratiquement toutes les séparations sont à votre portée grâce à sa FCR supérieure à 1 048 000 x g. Cette micro-ultracentrifugeuse utilise une technologie de séparation puissante dans un format sur paillasse silencieux, compact et facile d’utilisation qui associe des fonctionnalités exceptionnelles, une excellente gestion des rotors et un accès contrôlé avec un encombrement de 20 % inférieur aux autres modèles de paillasse.
Caractéristiques principales :
  • Fonctionnement simple mais puissant et fiable qui facilite le chargement, l’installation et le fonctionnement du rotor
  • Équilibrage visuel des tubes pour faciliter l’utilisation de l’instrument
  • Port USB pour brancher une clé mémoire afin de faciliter la récupération des données opérationnelles au format CSV
  • Écran LCD de pointe convivial
Système de verrouillage automatique du rotor :
  • Il positionne automatiquement le rotor sur la courroie de transmission
  • Grâce à cette innovation, il est désormais inutile de fixer le rotor manuellement ; l’installation est facilitée, la sécurité renforcée.
Accélération et décélération rapides :
  • Fonctionnement simple mais puissant et fiable qui facilite le chargement, l’installation et le fonctionnement du rotor
  • Durées de centrifugation plus courtes
Informations de commande :
Pour répondre aux besoins des applications de traitement des petits volumes, les centrifugeuses Sorvall MTX accueillent des tubes de 0,2 à 30 ml en offrant un choix de rotors (rotors à angles fixes, rotors à godets oscillants et rotors verticaux). Les rotors et les adaptateurs sont vendus séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Virus (VIH, SRSV, rotavirus)
  • Organelles cellulaires (ribosomes, mitochondries, microsomes)
  • Lipoprotéines
  • Nanoparticules
  • Acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 150 000 tr/min
FCR max. 1 048 680 x g
Réfrigéré Oui
Ampérage 6 A
Puissance calorifique 0,7 kW
Hauteur (impériale) extérieure 16,1 in
Hauteur (métrique) extérieure 40,8 cm
Niveau sonore <45 dBA
Type de système réfrigérant Refroidissement thermoélectrique à semi-conducteurs
Largeur (impériale) extérieure 23,2 in
Largeur (métrique) extérieure 59 cm
Profondeur (métrique) extérieure 58,2 cm
Description Micro-ultracentrifugeuse Sorvall MTX 150
Certifications/Conformité Conformité et gestion des données CEI 61010-2-020, EN 61326-1 2006, GMP/GLP : pour la traçabilité et le contrôle de qualité des traitements biopharmaceutiques exigés. cCSAus, CE
Capacité 6 x 30 ml (avec rotor S50A) ou 4 x 7 ml (avec rotor S50-ST)
Phase Simple
Dimensions (H x l x P) 16,1 x 23,2 x 22,9 in (40,8 x 59 x 58,2 cm)
Poids net 97 kg (213 lb)
Stockage de programmes 20, de 9 étapes chacun
Étalons cCSAus, CE, CEI 61010-2-020, EN 61326-1 2006
Gamme de produits Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5°C à 35°C
Profil (accélération / freinage) 9/9, freinage 9/9, freinage
Alimentation électrique 220 V, 50/60 Hz
Précision du contrôle de la vitesse ±50 tr/min
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C