Learn More
Thermo Scientific™ Micro-ultracentrifugeuses sur pieds Sorvall™ MX Plus
Code produit 15360935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Description:
MX 120 Plus , 230V 50/60Hz , 6A monophasé
MX 150 Plus, 230V 50/60Hz , 6A monophasé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Description Conditionnement
15360935 230 V 50/60 Hz MX 150 Plus, 230V 50/60Hz , 6A monophasé 1 pièce
15304482 230 V 50/60 Hz MX 120 Plus , 230V 50/60Hz , 6A monophasé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15360935 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50135643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78605.00€
    65941.32€ / 1 pièces
    Économisez 12663.68€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réalisez davantage d’expériences de grande capacité en moins de temps grâce à la gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus.
Réalisez davantage d'expériences grande capacité en moins de temps grâce à la gamme de micro-ultracentrifugeuses sur pieds Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. Sa technologie de pointe associe une grande vitesse, des capacités de rotor polyvalent et un faible encombrement. Cette ultracentrifugeuse se caractérise par une excellente capacité de traitement et des performance de séparation des échantillons pouvant atteindre 1 048 000 x g.
Grandes vitesses et faibles facteurs K :
  • Les vitesses maximales de 150 000 ou 120 000 tr/min associées à des conceptions optimisées de rotor permettent de réduire les durées de centrifugation
Design compact et individuel :
  • son encombrement réduit de 0,53 m² (5.7 pieds²) permet de la placer à un endroit pratique dans le laboratoire où elle occupe moins d’espace au sol
Fonctionnement silencieux :
  • avec des niveaux sonores inférieurs à 45 dBA ; l’utilisateur peut travailler à côté sans l’entendre fonctionner
Performances polyvalentes :
  • un large choix de rotors et de volumes de tubes répond à une multitude de besoins en matière de traitement d’échantillons
Fiabilité à toute épreuve
  • Le système d’entraînement sans charbon (et sans entretien) et la protection du rotor contre les balourds garantissent des performances fiables
Informations de commande :
Pour répondre aux besoins des applications de traitement de petits volumes, les centrifugeuses Sorvall MX Plus accueillent des tubes de 0,2 à 30 ml et proposent un choix de rotors, tels que des rotors angulaires, à les rotors godets oscillants et les rotors verticaux. Tous les rotors sont vendus séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Virus (VIH, SRSV, rotavirus)
  • Organelles cellulaires (ribosomes, mitochondries, microsomes)
  • Lipoprotéines
  • Nanoparticules
  • Acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse max. 150 000 tr/min
FCR max. 1048680 x G
Réfrigéré Oui
Ampérage 6 A
Puissance calorifique 0,7 kW
Hauteur (impériale) extérieure 39,4 in (panneau ouvert), 33,5 in (panneau fermé)
Hauteur (métrique) extérieure 100 cm (panneau ouvert), 85 cm (panneau fermé)
Niveau sonore <45 dBA
Type de système réfrigérant Refroidissement thermoélectrique à semi-conducteurs
Largeur (impériale) extérieure 17,3 po
Largeur (métrique) extérieure 44 cm
Profondeur (métrique) extérieure 49 cm
Description MX 150 Plus, 230V 50/60Hz , 6A monophasé
Certifications/Conformité cCSAus , CE , IEC61010 -2- 020, EN61326 - 1 2006
Capacité 6 x 30 ml (avec rotor S50A) ou 4 x 7 ml (avec rotor S50-ST)
Phase Simple
Dimensions (H x l x P) 39,4 (panneau ouvert)/33,5 (panneau fermé) x 17,3 x 19,3 po (100 (panneau ouvert)/(85 (panneau fermé) x 44 x 49 cm)
Poids net 105 kg (231 lb)
Stockage de programmes 10 , chacun avec jusqu'à 9 étapes
Étalons cCSAus, CE, CEI 61010-2-020, EN 61326-1 2006
Gamme de produits Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5°C à 35°C
Profil (accélération / freinage) 9/9, freinage 9/9, freinage
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Précision du contrôle de la vitesse ±50 tr/min
Type de produit Centrifugeuse sur pieds
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C