Learn More
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall™ ST 8
Product Code. 15135233
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Réfrigéré:
Non
Oui
Description:
Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8R
Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Alimentation électrique Réfrigéré Description Unit Size
15135233 230 V 50/60 Hz Non Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8 1 pièce
15290436 230 V 50/60 Hz Oui Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8R 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15135233 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75007201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST, 8 compacte et innovante, répond aux besoins des protocoles spatiaux, cliniques et de la recherche.
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, désormais disponible en modèle ventilé et réfrigéré, répond aux besoins des protocoles cliniques et de la recherche. Cette centrifugeuse offre une capacité exceptionnelle dans un design compact. Dotée d’une interface simple et intelligente, elle est assez flexible pour prendre en charge de nombreuses applications.
Caractéristiques principales :
  • L’échange sûr, par simple bouton-poussoir du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ en moins de trois secondes garantit une installation et un retrait du rotor sans souci et un accès facile à la chambre pour en faciliter le nettoyage.
  • Différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, comprenant les couvercles certifiés† ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée.
  • Centrifugeuse fabriquée dans des matériaux de qualité, associant une excellente résistance chimique à une robustesse exceptionnelle pour plus de durabilité et de fiabilité.
Avantages :
  • Le fonctionnement silencieux (moins de 61 dBA) garantit un environnement sûr et sans désagrément.
  • Un fonctionnement à l’aide d’une seule touche avec des protocoles préenregistrés et une protection par mot de passe est disponible.
  • L’affichage rétroéclairé très visible facilite la lecture des paramètres dans tout le laboratoire
  • Cette centrifugeuse s’utilise avec une main gantée et se nettoie avec du détergent.
  • Instructions multilingues en anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol, sur la programmation, les conditions de cycles et les messages d’alertes et de maintenance.
  • La centrifugeuse est conforme aux normes cliniques et de sécurité les plus récentes comme les normes UL, CE et IVD‡.
Applications cliniques :
  • Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes sanguins en une fois dans une configuration de godet oscillants
  • Offre des options de programmation étendues comme notamment la protection par mot de passe
  • Simplifie le nettoyage grâce à l’échange de rotor Auto-Lock
  • Est conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité
Applications de recherche :
  • Capacité du rotor à godets oscillants 8 x 50 ml, quatre microplaques ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
  • Échange de rotor Auto-Lock pour plus de flexibilité des applications : transition d’un tube de 50 ml à une microplaque puis à des microtubes sans effort
†Certification de confinement biologique par le Public Health Laboratory Service, Microbiology Services, Porton Down, Royaume-Uni
‡ Conforme DIV en ce qui concerne la directive 98/79/CE, en cas d’utilisation avec le rotor pour tubes hématocrites et ses accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vitesse max. 4 500 tr/min (rotor TX-150) ; 16 000 tr/min (rotor 24 x 2 MicroClick)
FCR max. 3260 ×g (avec rotor TX-150), 24,328 ×g (avec rotor MicroClick 24 x 2)
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 12,2 in
Hauteur (métrique) extérieure 31 cm
Longueur (impériale) extérieure 18.9 in
Longueur (métrique) extérieure 48 cm
Niveau sonore <58 dB(A) (avec rotor TX-150) ; <61 dB(A) (avec rotor MicroClick 24 x 2)
Fonctions de sécurité Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés
Largeur (impériale) extérieure 14.6 in
Largeur (métrique) extérieure 37 cm
Puissance 310 W
Certifications/Conformité CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Comprend ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.)
Description Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Type de contrôleur Microprocesseur
Rotor inclus No
Dimensions (H x l x P) 12,2 x 14,6 x 18,9 po (31 x 37 x 48 cm)
Système d’entraînement Direct, induction sans balai
Stockage de programmes 4 protocoles accessibles via touche d’accès direct, avec option de dénomination et protection par mot de passe disponibles
Durée de fonctionnement 99 heures 59 min, en continu
Gamme de produits Sorvall
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 26,8 in
Profil (accélération / freinage) 2 (standard et souple)
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 67 cm
Rotor TX-150
Tension 230 V
Show More Show Less
REMARQUE : Les rotors et les nacelles sont vendus séparément.