Learn More
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall™ ST 8
Code produit 15290436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Réfrigéré:
Non
Oui
Description:
Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8R
Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Réfrigéré Description Conditionnement
15290436 230 V 50/60 Hz Oui Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8R 1 pièce
15135233 230 V 50/60 Hz Non Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15290436 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007204
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST, 8 compacte et innovante, répond aux besoins des protocoles spatiaux, cliniques et de la recherche.
La petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, désormais disponible en modèle ventilé et réfrigéré, répond aux besoins des protocoles cliniques et de la recherche. Cette centrifugeuse offre une capacité exceptionnelle dans un design compact. Dotée d’une interface simple et intelligente, elle est assez flexible pour prendre en charge de nombreuses applications.
Technologies innovantes :
  • Le système d’échange sécurisé du rotor par bouton-poussoir Thermo Scientific™ Auto-Lock™ garantit une installation et un retrait faciles du rotor en moins de trois secondes ainsi qu’un accès facile à la chambre pour en faciliter le nettoyage.
  • Différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, notamment les couvercles certifiés† Thermo Scientific™ ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée.
    • Capacité du rotor à godets oscillants optimisée pour centrifuger jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes sanguins de 5/7 ml, des microplaques et des microtubes, le tout dans une centrifugeuse polyvalente 
    • Flexibilité des rotors angulaires permettant de centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12 000 x g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30 279 x g
Performances optimales :
  • Faibles niveaux sonores, avec seulement 52 dBA à une vitesse de 17 850 tr/min / 30 279 x g (avec la centrifugeuse Sorvall ST 8R) pour garantir un laboratoire calme 
  • Fonctionnement à l’aide d’une seule touche grâce aux protocoles préenregistrés
  • L’affichage rétroéclairé très visible facilite la lecture des paramètres dans tout le laboratoire
  • Interface utilisateur conviviale pouvant être nettoyée au détergent et utilisée avec une main gantée
  • Instructions multilingues en anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol, sur la programmation, les conditions de cycles et les messages d’alertes et de maintenance
  • La centrifugeuse est conforme aux normes cliniques et de sécurité les plus récentes comme les normes UL, CE et IVD
Applications cliniques :
  • Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes sanguins en une fois dans une configuration de godet oscillants
  • Est conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité
Applications de recherche :
  • Capacité du rotor à godets oscillants 8 x 50 ml, quatre microplaques ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
  • Échange de rotor Auto-Lock pour plus de flexibilité sur les applications : passage d’un tube de 50 ml à une microplaque puis à des microtubes sans effort
†Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vitesse max. 4 500 tr/min (rotor TX-150) ; 17 850 tr/min (rotor 24 x 2 MicroClick)
FCR max. 3,260 x g (avec rotor TX-150), 30,279 x g (avec rotor MicroClick 24 x 2)
Réfrigéré Oui
Hauteur (impériale) extérieure 12,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 32 cm
Longueur (impériale) extérieure 26,4 in
Longueur (métrique) extérieure 67 cm
Niveau sonore <52 dB(A) (avec rotor MicroClick 24 x 2) ; <56 dB(A) avec tous les rotors
Fonctions de sécurité Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés
Largeur (impériale) extérieure 18,1 po
Largeur (métrique) extérieure 46 cm
Puissance 750 W
Certifications/Conformité CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, R.U
Comprend ST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.)
Description Petite centrifugeuse de paillasse Sorvall ST 8R
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Type de contrôleur Microprocesseur
Rotor inclus No
Dimensions (H x l x P) 12,6 x 18,1 x 26,4 po (32 x 46 x 67 cm)
Système d’entraînement Direct, induction sans balai
Poids net 71 kg (156 lb)
Stockage de programmes 3 boutons de programme directs, plus 96 programmes supplémentaires via un dossier, tous avec une dénomination de programme alphanumérique
Durée de fonctionnement 99 heures 59 min, en continu
Gamme de produits Sorvall
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 27,5 in
Profil (accélération / freinage) 2 (standard et souple)
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 70 cm
Rotor TX-150
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C
Afficher plus Afficher moins
REMARQUE : Les rotors et les nacelles sont vendus séparément.