Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus Centrifuge Series
Code produit 17190579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Dimensions (H x l x P):
14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Modèle:
Certification IVD
Usage général uniquement
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Dimensions (H x l x P) Modèle Tension Conditionnement
17190579 No 14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) Certification IVD 100/115/220/230 V 1 pièce
17130599 No 14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm) Usage général uniquement 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17190579 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
The ST1/ST1R Plus series centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. Quickly and securely swap between 14 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact centrifuge has a capacity up to 1.6L and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes and 16 x 50mL conical tubes with biocontainment and is ideal for routine applications.
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité 4 x 400 ml avec le rotor TX-400
FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Vitesse max. 15 200 tr/min (rotor Microliter 30 x 2)
Réfrigéré No
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Comprend Le rotor doit être acheté séparément
Modèle Certification IVD
Profil (accélération / freinage) 9 profils d’accélération/10 de décélération
Stockage de programmes Jusqu’à 6 programmes via un bouton-poussoir et une interface LCD à contraste élevé
Rotor inclus Non
Fonctions de sécurité Détection de balourds SMARTSpin, prévention anti-pince doigts, fabrication résistante aux chocs
Ventilée Oui
Dimensions (H x l x P) 14,2 x 17,5 x 26 po (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Tension 100/115/220/230 V
Type de produit Centrifugeuse multifonction
Type d’affichage LED