Learn More
Thermo Scientific™ Sachet de tubes sanguins Sorvall ST1 Plus-MD, 120-240 V H-Flex
Description
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le kit de centrifugeuse spécifique à une application garantit une commande pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique. Lancez des microplaques pour PCR et tubes sanguins pour les tests d’anticorps utilisés dans les protocoles de diagnostic COVID-19, toutes dans le même rotor sans changer de rotors ni de nacelles. Contient une centrifugeuse, un rotor H-Flex, des godets, des couvercles de confinement biologique, un adaptateur pour tubes sanguins de 5/7 ml (capacité maximale 84 x 5/7 ml), des adaptateurs pour tubes sanguins de 10 ml (capacité maximale 66 x 10 ml), des adaptateurs pour microplaques (capacité maximale 10 en standard, 2 en deepwell)
Facilité d’utilisation :
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
Spécification
| Système d’entraînement | Moteur direct à profil bas et à induction sans balais, à profil bas avec sélection de 9 accélérations, 10 taux de décélération |
| Comprend | Numéros de référence en en paquet 75009240 (centrifugeuse),75003300 (rotor),75003301 (kit de godets), 75003302 (couvercles), 75003307 (kit d’adaptateurs), 75003305(kit d’adaptateurs) |
| Type de produit | Gamme de centrifugeuse à usage général |