Learn More
Thermo Scientific™ Sachet de tubes sanguins Sorvall ST1 Plus-MD, 120-240 V TX-400
Description
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le kit de centrifugeuse spécifique à une application garantit une commande pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique. Capacité exceptionnelle de tubes sanguins de 76 x 5 ml sous des couvercles certifiés de confinement biologique. Contient une centrifugeuse, un rotor TX-400, des godets, des couvercles de confinement biologique, des adaptateurs pour tubes sanguins de 5/7 ml (capacité maximale 76 x 5/7 ml), un adaptateur pour tubes sanguins de 10 ml (capacité maximale 56 x 10 ml)
Facilité d’utilisation :
- Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
- La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
- Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
- Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
- Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
- Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
- Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
- Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
- Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
- Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
- Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
- Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
- Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
Spécification
| Système d’entraînement | Moteur direct à profil bas et à induction sans balais, à profil bas avec sélection de 9 accélérations, 10 taux de décélération |
| Comprend | Numéros de référence en en paquet 75009240 (centrifugeuse),75003181 (rotor),75003655 (kit de godets), 75003656 (couvercles), 75003680 (kit d’adaptateurs), 75003681(kit d’adaptateurs) |
| Type de produit | Gamme de centrifugeuse à usage général |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.