Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse réfrigérée autoportante Sorvall™ ST8 FR
Code produit 15790818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
15790818 230 V/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15790818 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007208
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Économisez un espace précieux sur la paillasse de votre laboratoire avec la centrifugeuse réfrigérée autoportante Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR.
Répondez aux besoins des protocoles cliniques et de recherche grâce au Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR. Cette centrifugeuse réfrigérée sur pied offre une ergonomie améliorée et permet d’économiser un espace précieux sur le banc dans votre laboratoire. Le Sorvall ST8 FR fournit une capacité exceptionnelle dans un design compact avec une interface simple, intelligente et la souplesse nécessaire pour soutenir de nombreuses applications.
Technologies innovantes :
  • Le système d’échange sécurisé du rotor par bouton-poussoir Thermo Scientific™ Auto-Lock™ garantit une installation et un retrait faciles du rotor en moins de trois secondes ainsi qu’un accès facile à la chambre pour en faciliter le nettoyage.
  • Différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, notamment les couvercles certifiés† Thermo Scientific™ ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée.
  • Système de réfrigération sans CFC
  • Capacité optimisée du rotor libre pour centrifuger jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes de prélèvement sanguin de 5/7 ml ainsi que des microplaques et des microtubes, le tout dans une centrifugeuse polyvalente
  • Flexibilité du rotor à angle fixe pour centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12,000 ×g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30,279 ×g
Performances optimales :
  • Faibles niveaux sonores, avec seulement 52 dBA à une vitesse de 17,850 tr/min / 30,279 ×g pour garantir un environnement de laboratoire calme
  • Fonctionnement à l’aide d’une seule touche grâce aux protocoles préenregistrés
  • L’affichage rétroéclairé très visible facilite la lecture des paramètres dans tout le laboratoire
  • Interface utilisateur conviviale pouvant être nettoyée au détergent et utilisée avec une main gantée
  • Instructions multilingues en anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol, sur la programmation, les conditions de cycles et les messages d’alertes et de maintenance
  • La centrifugeuse est conforme aux normes cliniques et de sécurité les plus récentes comme les normes UL, CE et IVD
Applications cliniques :
  • Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes de prélèvement sanguin en une fois dans une configuration de godets oscillants
  • Est conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité
Applications de recherche :
  • Capacité de rotor à 8 godets oscillants de 50 ml, quatre microplaques, 48 microtubes ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
  • Système d’échange de rotor Auto-Lock pour une meilleure flexibilité des applications — passez des tubes de 50 ml à des microplaques, puis à des microtubes, et ce sans effort
†Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Microprocesseur
Certifications/Conformité CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Description Centrifugeuse compacte autoportante Sorvall ST 8FR, réfrigérée
Capacité 4 x 145 ml (avec rotor TX-150), 6 x 50 ml (avec rotor HIGHConic)
Vitesse max. 4 500 tr/min (rotor TX-150) ; 17 850 tr/min (rotor 24 x 2 MicroClick)
Réfrigéré Oui
FCR max. 3,260 ×g (avec rotor TX-150) ; 30,279 ×g (avec rotor MicroClick 24 x 2)
Longueur (impériale) extérieure 20.5 in
Hauteur (impériale) du couvercle ouvert 45,6 à 47,6 in (réglable)
Hauteur (métrique) extérieure de 79 à 84 cm
Hauteur (impériale) extérieure 30,7 à 32,7 in (réglable)
Hauteur (métrique) du couvercle ouvert de 117 à 122 cm
Longueur (métrique) extérieure 52 cm
Niveau sonore < 52 dBA (avec rotor MicroClick 24 x 2) ; < 56 dBA avec tous les rotors
Fonctions de sécurité Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés
Puissance 850 W
Largeur (impériale) extérieure 18.3 in
Largeur (métrique) extérieure 47 cm
Dimensions (H x l x P) 30,7 à 32,7 x 18,3 x 20,5 (79 à 84 x 47 x 52 cm)
Système d’entraînement Direct, induction sans balais
Poids net 87 kg (191 lb)
Stockage de programmes 3 boutons de programme directs, plus 96 programmes supplémentaires via un dossier, tous avec une dénomination de programme alphanumérique
Durée de fonctionnement 99 h 59 min, en continu
Profil (accélération / freinage) 2 (standard et lente)
Alimentation électrique 230 V/60 Hz
Plage de températures (métrique) -10°C à +40°C