Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuse Sorvall X4 Pro
Code produit 16320778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
No
Oui
Tension:
208/240 V
220/240 V
Modèle:
Certifiée IVD
Sachet de culture cellulaire Sorvall X4 Pro, Usage général uniquement
Sachet de culture cellulaire Sorvall X4R Pro, Usage général uniquement
Sorvall X4 Pro, Usage général uniquement
Sorvall X4R Pro, Usage général uniquement
Conditionnement:
1 unité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Tension Modèle Conditionnement
16320778 Oui 220/240 V Sachet de culture cellulaire Sorvall X4R Pro, Usage général uniquement 1 unité
16390718 No 208/240 V Certifiée IVD 1 unité
16340728 Oui 220/240 V Certifiée IVD 1 unité
16300748 No 208/240 V Sorvall X4 Pro, Usage général uniquement 1 unité
16350748 Oui 220/240 V Sorvall X4R Pro, Usage général uniquement 1 unité
16310758 Oui 220/240 V Certifiée IVD 1 unité
16390758 Oui 220/240 V Sachet de culture cellulaire Sorvall X4R Pro, Usage général uniquement 1 unité
16300768 No 208/240 V Sachet de culture cellulaire Sorvall X4 Pro, Usage général uniquement 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16320778 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75016084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19660.00€
    18800.00€ / 1 pièces
    Économisez 860.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Rapport d’encombrement/capacité élevé avec un écran tactile de série Pro pour un traitement et une programmation plus rapides, idéale pour les applications multi-usages nécessitant davantage de choix de rotor, de vitesses et de capacité de programmation.
L’écran tactile de la série Pro facilite la programmation pour obtenir des résultats plus rapides - En outre, accédez et effectuez facilement le suivi de toutes les analyses, de la durée de vie du rotor et de l’état des centrifugeuses. Avec une capacité allant jusqu’à 4 L, y compris 196 tubes sanguins et 96 tubes coniques de 15 ml, AutoLock pour un changement rapide du rotor
Utilisation et conception simples
  • Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide, une surveillance de l’état de la centrifugeuse et un stockage de 100 programmes maximum
  • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
  • Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température pour mieux protéger les échantillons.
  • Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.
  • La technologie innovante du couvercle verrouillable permet de l’abaisser et de verrouiller la centrifugeuse d’un doigt en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
  • Le double système de régulation de la température affiche la température de l’air dans la chambre ainsi que la température des échantillons en vue d’une régulation précise de la température des échantillons pendant le cycle.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III
  • Le système de verrouillage fiable permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Facilité d’accès à la chambre pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™
  • Le système de confinement biologique permet une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes
  • Peut s’ouvrir / se fermer d’une seule main gantée
  • Certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™
  • Le système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle
  • Sécurité optimisée et séparations améliorées
Gain de place
  • Sa taille compacte permet d’économiser l’espace sur la paillasse ou au sol
  • Sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de manipuler les échantillons et de nettoyer l’appareil dans le plus grand confort.
Éconergétique
  • Sa conception vous permet d’économiser jusqu’à 40 % d’énergie sur les protocoles standards de l’industrie comme la séparation des constituants du sang ou le traitement des tubes coniques
  • Le démarrage et l’arrêt du compresseur de centrifugation programmable peuvent économiser du temps et de l’énergie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité Tubes sanguins de 148 x 5/7 ml, tubes sanguins de 84 x 9/10 ml, tubes coniques de 56 x 15 ml, tubes coniques de 28 x 50 ml, 6 microplaques (TX-750) ; 4 x 1 000 ml BioBottles (TX-1000)
FCR max. 4,816 x g (with TX-750 rotor)
Vitesse max. 4,700 rpm (with TX-750 rotor)
Gamme de produits Sorvall
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Comprend manuel d’utilisation imprimé en anglais, clé USB avec 28 langues du manuel d’utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d’alimentation pour la tension d’alimentation du pays applicable, déclaration de conformité
Matériau Voir les données individuelles sur les centrifugeuses, les rotors et les accessoires
Mémoire Stores up to 100 events and programs
Modèle Sachet de culture cellulaire Sorvall X4R Pro, Usage général uniquement
Profil (accélération / freinage) Choix de 9 vitesses d’accél. / 10 vitesses de décél.
Stockage de programmes Jusqu’à 100 programmes, y compris la programmation en plusieurs étapes via l’écran tactile ; y compris les options d’impulsion par programmation
Rotor TX-750 avec godets, couvercles de confinement biologique ClickSeal, adaptateurs pour tubes sanguins de 5/7 et 9/10 ml
Rotor inclus Oui
Durée de fonctionnement Jusqu’à 99 heures et 59 min 59 s
Étalons ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Minuteur Possibilité de compter ou de décompter
Ventilée No
Garantie Centrifugeuse : Limitée à 5 ans, rotor : Voir le manuel
Poids net Voir les composants individuels du kit
Alimentation électrique 220/240 V 50 Hz, 230 V 60 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Utilisation en laboratoire / salle blanche Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) De -10°C à +40°C, ±2°C
Type d’affichage Interface à écran tactile couleur