Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuges CTS™ Series
BIOPHARMA
Code produit p-7084684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16873460 220/240 V 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16873460 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009018
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le kit de thérapie cellulaire Sorvall™ X4 R Pro CTS, contenant la documentation de test d’acceptation usine vous aide à configurer les processus plus rapidement, à rester en conformité réglementaire et à passer les audits réglementaires
The Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuge Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Sorvall X4 R Pro Centrifuges (refrigerated benchtop models) are designed to help you get your research done more quickly, consistently, and with powerful reliability. Built on the foundation of quality and dependability that you expect from Thermo Scientific products, General Purpose Pro Centrifuges have features that can take your work to the next level.
Les centrifugeuses Sorvall™ X4 R Pro CTS répondent non seulement à votre besoin d’un équipement de séparation essentiel, mais vous fournissent également la documentation de conformité et les services de validation nécessaires.
  • Interface à écran tactile intuitive pour une programmation plus rapide
  • Capacité exceptionnelle de 4 L avec le rotor TX-1000 permettant une vitesse de traitement rapide par lots
  • Exécutez le téléchargement des données du journal au format PDF non modifié via le port USB pour rationaliser la traçabilité des procédés
  • Les fonctions de planification et les files d’attente de maintenance préventive permettent de réduire les temps d’arrêt afin d’éviter le retard du traitement cellulaire et l’impact sur la viabilité cellulaire
  • Les couvercles de confinement biologique ClickSeal™ aident à prévenir la contamination
  • Compatibles avec les procédures courantes des BPFa et de désinfection des salles blanches, telles que la stérilisation à la chaleur sèche Steris VHP
  • La documentation relative au test d’acceptation usine contient plusieurs certificats réglementaires (déclaration de conformité (CE), certificats CSA et QMS, certificats d’état environnemental), le programme de maintenance client recommandé et la documentation usine spécifique au produit (certificat de conformité, spécifications techniques, dessins d’équipement, certificat Porton Down de Public Health England)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifications : EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC part 15. Normes : ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Capacité 4 L
FCR max. 25 830 x g avec rotor Microliter 30 x 2
Vitesse max. 15 200 tr/min (F21-48 x 2)
Gamme de produits Sorvall
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
À utiliser avec (équipement) Rotors
Comprend Rotor TX-1000, adaptateurs pour adaptateurs de tubes coniques de 50 ml et 15 ml, et flacon de 500 ml, couvercles de confinement biologique ClickSeal, documentation d’acceptation du test usine
Matériau Acier inoxydable, mélange ABS-Polycarbonate
Rotor TX-1000
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Centrifugeuse de paillasse