Learn More
(±)-Sotalol-d7 HCl (iso-propyl-d7), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sotalol-D7 (isopropyl-D7) Hydrochloride |
| CAS | 1398065-65-0 |
| Formule moléculaire | C12 D7 H13 N2 O3 S . Cl H |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | Sotalol D7 Hydrochloride (isopropyl-D7), Sotalol-D7 (isopropyl-D7) hydrochloride, N-[4-[2-(1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, Sotalol-d7 hydrochloride, N-[4-[1-Hydroxy-2-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride, 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropyl-1,1,1,2,3,3,3-d7-amino)ethyl]methanesulfonanilide hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15 H,8H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3,9 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | N-[4-[2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-1-hidroxietil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.868 |
| Poids de la formule | 315.14 g/mol |
| Afficher plus |