Learn More
R&D Systems™ Sotalol hydrochloride
Code produit 18768947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18768947 10 mg 10mg
18035032 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18768947 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0952/10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. β antagonist
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
CAS 959-24-0
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 50mM in water
Gamme de produits Tocris
Cible Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists
Formule moléculaire C12H20N2O3S.HCl
Poids de la formule Observed MW: 308.82
Pureté 99%
Usage exclusivement réservé à la recherche