Learn More
Chlorhydrate de sotalol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sotalol Hydrochloride |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H |
| Poids de la formule | 308.0961 |