Learn More
Dostmann Electronic™ Sonomètre
Code produit 10116369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
206 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10116369 206 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10116369 Fournisseur Dostmann Electronic™ Code fournisseur 50200328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    98.00€ / 1 pièces
    Économisez 49.00€
    33% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.