Learn More
3M™ Sonomètre SP-DL-1-1/1 de la série SoundPro™ SE/DL
Code produit 15709797 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Enregistrement des données:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Enregistrement des données Conditionnement
15709797 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15709797 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000052960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le sonomètre SP-DL-1-1/1 3M™ de la série SoundPro™ SE/DL permet une surveillance de classe 1 du niveau sonore et l’analyse complète des données.
  • Unité de classe/type 1 avec Octave RTA 1/1 et 1/3 et accessoires standard
  • Étalonnage rapide du clavier
  • Carte mémoire SD amovible(2) SLM virtuels à large bande
  • Assure l’enregistrement des données de session, d’étude et d’historique
  • 4 piles AA alcalines
  • Piles à l’hydrure métallique de nickel (piles NiMH) disponibles en option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie gt;10 heures
Certifications/Conformité CEI 61326-1 (2005), CEI 61672-1 (2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), CEI 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, DEEE, RoHS
Enregistrement des données Oui
Dimensions 28,2 x 7,9 x 4,1 cm
Type de produit Sonomètre
À utiliser avec (application) Surveillance de zone (sonomètre)