Learn More
3M™ Sonomètre SP-DL-2-1/3 de la série SoundPro™ SE/DL
Code produit 15790028 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
gt;10 heures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15790028 gt;10 heures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15790028 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100010781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le sonomètre SP-DL-2-1/3 3M™ de la série SoundPro™ SE/DL permet une surveillance de classe 2 du niveau sonore et l’analyse complète des données.
  • Unité de classe/type 2 avec Octave RTA 1/1 et 1/3 et accessoires standard
  • Étalonnage rapide du clavier
  • Carte mémoire SD amovible(2) SLM virtuels à large bande
  • Assure l’enregistrement des données de session, d’étude et d’historique
  • 4 piles AA alcalines
  • Piles à l’hydrure métallique de nickel (piles NiMH) disponibles en option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie gt;10 heures
Certifications/Conformité CEI 61326-1 (2005), CEI 61672-1 (2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), CEI 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, DEEE, RoHS
Dimensions 28,2 x 7,9 x 4,1 cm
Type de produit Sonomètre
À utiliser avec (application) Surveillance de zone (sonomètre)