Learn More
Cytiva Colonne SOURCE™ 15PHE Tricorn™ pour HIC
Code produit 10045324 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10045324 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10045324 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17518601
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Includes
Les colonnes Tricorn sont dotées de raccords Valco pour les systèmes de conception AKTA et livrées avec des connecteurs M6 pour les systèmes FPLC, un manuel et deux bouchons d’arrêt fixés à la colonne
Colonne pré-conditionnée pour la chromatographie d’interaction hydrophobe rapide et préparative des protéines et des oligonucléotides
  • Colonne 4,6/100 PEEK conçue pour une haute résolution à l’échelle du laboratoire et pour des études d’optimisation lors d’extrapolation
  • Comporte des ligands phényl (PHE) hydrophobes couplés à une matrice polystyrène / divinylbenzène rigide mondispersée de 15 μm
Idéal pour le polissage final lors d’un processus de purification
  • Convient aux systèmes à basse et moyenne pression allant d’une pompe péristaltique aux systèmes de conception KTA™ et au système FPLC™ Hautes performances à basse pression, même avec des charges élevées d’échantillons allant jusqu’à 25 mg de protéines
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume du lit 1,7 ml
    Diamètre (impériale) interne 0,181 in
    Diamètre (métrique) interne 4,6 mm
    Type de produit Colonne Source 15PHE 4,6/100 PE
    Débit 150 à 900°cm/h
    À utiliser avec (application) Idéal pour le polissage final lors d’un processus de purification
    Quantité Unité
    Hauteur (impériale) 3,93 in
    Hauteur (métrique) 10 cm
    Comprend La colonne Tricorn est dotée d’un raccord Valco pour le système de conception AKTA et livrée avec un connecteur M6 pour le système FPLC, le manuel et deux bouchons d’arrêt fixés à la colonne
    Type de ligand Phényl
    Matériau PEEK
    Pression max. 40 bar
    Granulométrie 15 à 15 μm
    Plage de pH 2 à 12
    Type de support PS / divinylbenzène
    Conditions de stockage 4°C à 30°C
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • Source 15PHE 4.6/100 PE
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Liquide inflammable Catégorie 3
    Mention de danger
    • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
    Conseils de prudence
    • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol