Description
- Taille moyenne des particules : 15 μm
- Ligand : groupe des sulfonates
- Matrice : polystyrène / divinylbenzène
- Plage de stabilité du pH : 2 à 13
- Disponible en flacons de 10 ml et 50 ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 ml |
| Stabilité | Stable dans les tampons échangeurs d’ions courants |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification par polissage haute résolution des protéines, des peptides et des oligonucléotides |
| Conditions de stockage | 4°C à 30°C |
| Type de produit | Source du milieu 15 S |
| Débit | 400 cm/h μr |
| Granulométrie | 15 μm |
| Hauteur (impériale) du lit | 3,93 in |
| Hauteur (métrique) du lit | 10 cm |
| Type d’échange ionique | Échangeur de cations fort |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SOURCE 15S, 50 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.