Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie SOURCE™ 15S
Code produit 11520804 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10 pièces
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11520804 10 ml 10 pièces
11510804 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11520804 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17094410
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Échangeur de cations chimiquement stable pour la purification par polissage haute résolution des protéines, peptides et oligonucléotides
  • Taille moyenne des particules : 15 μm
  • Ligand : groupe des sulfonates
  • Matrice : polystyrène / divinylbenzène
  • Plage de stabilité du pH : 2 à 13
  • Disponible en flacons de 10 ml et 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 ml
Stabilité Stable dans les tampons échangeurs d’ions courants
À utiliser avec (application) Pour la purification par polissage haute résolution des protéines, des peptides et des oligonucléotides
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Source du milieu 15 S
Débit 400 cm/h μr
Granulométrie 15 μm
Hauteur (impériale) du lit 3,93 in
Hauteur (métrique) du lit 10 cm
Type d’échange ionique Échangeur de cations fort
Pression max. 100 kPa
Matrice PS / divinylbenzène
Plage de pH 1 à 14
Tampon de stockage 20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium
Type de ligand Groupe des sulfonates
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SOURCE 15S, 10 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.