Learn More
Witeg™ Ampoule pour extracteur Soxhlet
Code produit 11807700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11807700 60 mL 1 pièce
11817700 125 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11807700 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 212 060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.80€
    65.47€ / 1 pièces
    Économisez 9.33€
    12% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareils d’extraction Soxhlet
Type de produit Ampoule pour extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 60 mL