Learn More
Witeg™ Ampoule pour extracteur Soxhlet
Code produit 11817700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11817700 125 mL 1 pièce
11807700 60 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11817700 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 212 125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    99.43€ / 1 pièces
    Économisez 14.57€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareils d’extraction Soxhlet
Type de produit Ampoule pour extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 125 mL