Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tête d’extracteur Soxhlet
Code produit 10284191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dessus de joint conique standard:
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dessus de joint conique standard Conditionnement
10284191 NS 45/40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10284191 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05400143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    130.27€ / 1 pièces
    Économisez 71.73€
    35% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Têtes d’extracteur type Soxhlet
  • Têtes d’extracteur conformes à la norme DIN 12602 en complément de la norme DIN
  • Avec cône NS 29/32
  • Comprend un robinet d’arrêt NS en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Tubulure en DURAN
Comprend Robinet d’arrêt NS en verre
Joint conique standard NS 45/40
Dessus de joint conique standard NS 45/40