Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Extracteurs Soxhlet avec condenseur Allihn
Code produit 10346121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Tubulure en DURAN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10346121 Tubulure en DURAN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10346121 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05365049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    299.55€ / 1 pièces
    Économisez 39.45€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Pour l’extraction de solides avec des solvants
  • Le solvant est recyclé en continu et distillé à partir de l’échantillons extrait avant
    de rentrer à nouveau avec le solide
  • L’extrait est concentré dans le flacon de distillation
  • La méthode permet une séparation efficace avec des quantités relativement faibles de solvants d’extraction
  • Les appareils complets (tous en tubulure DURAN™) sont composés de :
    • Extracteur de conception compacte et robuste, avec raccord pour flacon NS 29/32
    • Condenseur Allihn avec filetage GL 14
    • Flacon à fond rond
Spécification
Matériau Tubulure en DURAN
Comprend Extracteur 250 ml, condenseur Allihn (NS 45/40) et flacon à fond rond 500 ml