Learn More
Soy PC, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phosphatidylcholine (soy) |
| Formule moléculaire | C44H80NO8P |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | L-alpha-phosphatidylcholine (95%) (Soy), Soya Phosphatidylcholines, PL 90G, Soybean Phosphatidylcholines, Phospholipon 90G, Phospholipon 90NG |
| Formule InChI | InChI=1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1 |
| SMILES | [O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O |
| Nom IUPAC | (R)-2,3-bis(((9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl)oxy)propyl (2-(triméthylammonio)éthyle) phosphate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 782.08 |
| Poids de la formule | 781.56 |