Learn More
Soy PC, TRC
Code produit 30417482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417482 1 g -
30409691 10 g -
30414334 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6778051G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97281-47-5
Spécification
Nom chimique ou matériau L-alpha-Phosphatidylcholine
Formule moléculaire C42 H82 N O7 P
Quantité 1 g
Synonyme Phosphatidylcholine from soy
Formule InChI InChI=1S/C43H82NO7P/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)51-41(40-50-52(6,47)49-38-37-44(3,4)5)39-48-42(45)35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-2/h15,17,21-22,41H,6-14,16,18-20,23-40H2,1-5H3/b17-15-,22-21-
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=C)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Nom IUPAC 2-[[3-hexadécanoyloxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienyl]oxy-propoxy]-méthylène-oxy-$l^{5}-phosphanyl]oxyéthyle-triméthyl-ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 756.09
Poids de la formule 755.5829