Learn More
Huile de soja, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414009
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15414009 500 mL 500mL
15424009 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61399.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 8001-22-7
Soybean oil is used as a base for printing inks and oil paints. It is also used as a fixative to extend the short duration of action of essential oils such as geranium oil in several commercial products. Further, it is used on citrus fruits and domestic dwellings. It is also employed in the determination of freezing point of soybean oil. It plays as a delivery vehicle of alfa-lipoic acid. In addition to this, it is used as a condiment for salads as well as involved in the synthesis of epoxidized-soybean oil (ESO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile de soja est utilisée comme base pour les encres d’imprimerie et les peintures à l’huile. Elle est aussi utilisée comme fixateur pour prolonger la courte durée d’action des huiles essentielles comme l’huile de géraniums dans nombre de produits commerciaux. Elle est aussi utilisée sur les agrumes et dans les domiciles. Également employé pour la détermination du point de congélation de l’huile de soja. Elle joue le rôle de véhicule de livraison de l’acide alpha-lipoïque. En outre, elle est utilisée comme condiment pour les salades ainsi que dans la synthèse de l’huile de soja époxydée (ESO).
Solubilité
Miscible avec alcool absolu, éther, éther de pétrole. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-22-7
Numéro MDL MFCD00132356
Synonyme Glycine Soja
Spécification
Nom chimique ou matériau Soybean oil
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.92
Point d’éclair >113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.4743
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with absolute alcohol,ether,petroleum ether. Immiscible with water.
Forme physique Huile