Learn More
Huile de soja, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Soybean Oil |
| CAS | 8001-22-7 |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | Soy Bean Oil, Soy-bean oil','AMCO','Best One Soya, Bionatrol','CAP 18, CT 7000, Degummed soybean oil, Destiny HC, HY 3050, Imperial Oil, K 1000, Kofa oil, Lipovenos, Nisshin Soybean White Oil, Pro Tech Natur'l Spray Oil, RBD, S-RBD, Shogun C, Soya fat, Vegetoil, Wesson |