Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit SP Scienceware™, dia. ext. de 10 mm
Code produit 15368658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
17,8 cm
Conditionnement:
Pack de 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15368658 17,8 cm Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Remarque : pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision
Code produit 15368658 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 660000081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.00€
    478.63€ / Pack de 100
    Économisez 40.37€
    7% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
Remarque : pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision
Conçu pour une utilisation de routine avec des échantillons de petites <molécules (PM 500), Wilmad-LabGlass Les tubes RMN à haut débit de 10 mm de diamètre extérieur sont idéaux pour une utilisation dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen (jusqu'à 600 MHz).
  • En verre borosilicaté conforme à la norme ASTM relative au verre de classe B, type 1 et appellation N51A
  • Ce verre peut contenir du Fe2O3 paramagnétique qui peut affecter la qualité d’alignement à champ élevé
  • Résolution spectrale garantie pour les échantillons contenant de petites molécules (poids moléculaire < 500) jusqu’à 600 MHz
  • Courbure moyenne de 60 microns
  • Idéal pour les applications d’IRM
  • Bouchons RMN bleus jetables inclus ; autres couleurs disponibles séparément
  • Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
Specifications
Camber (Metric) 60 μm
À utiliser avec (équipement) Spectromètres RMN à champ faible à moyen (jusqu’à 600 MHz)
Longueur (métrique) 17,8 cm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube RMN à haut débit
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 9,944±0,025 mm
À utiliser avec (application) Échantillons à petites molécules (MW<500)
Comprend Bouchons RMN jetables bleus
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (impériale) de paroi 0,02 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,60 mm
Quantité 100
Modèle WG-4000-7