Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Code produit 15388948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
503-PS-8-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Intensité de champ:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diamètre (métrique) externe:
4,9635±0,0066 mm
4,9635±0,0068 mm
4,9635±0,0069 mm
4,9635±0,0070 mm
4,9635±0,0071 mm
4,9635±0,0072 mm
4,9635±0,0073 mm
Conditionnement:
Pack de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15388948 178 mm 524-PP-7-5 400 MHz 4,9635±0,0071 mm Pack de 5
15308788 203,2 mm 503-PS-8-5 100 MHz 4,9635±0,0066 mm Pack de 5
15358848 178 mm 504-PP-7-5 300 MHz 4,9635±0,0068 mm Pack de 5
15368848 203,2 mm 504-PP-8-5 300 MHz 4,9635±0,0069 mm Pack de 5
15378848 228,6 mm 504-PP-9-5 300 MHz 4,9635±0,0070 mm Pack de 5
15398948 203,2 mm 524-PP-8-5 400 MHz 4,9635±0,0072 mm Pack de 5
15308958 228,6 mm 524-PP-9-5 400 MHz 4,9635±0,0073 mm Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15388948 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 664020575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    148.96€ / Pack de 5
    Économisez 13.04€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes
Tube et bouchon jetable
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pou
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Peut être utilisé en toute sécurité à des températures allant °jusqu'à 230 °C, et par paliers de 120 °C.
  • Classé en classe hydrolytique 1
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences du verre de type 1 classe A. ASTM E438
  • Inspection à 100 % avec plusieurs contrôles NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 76 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 4,9635±0,0071 mm
Diamètre (métrique) interne 3,43±0,19 mm
Intensité de champ 400 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,77 mm
Modèle 524-PP-7-5