Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN économiques à paroi fine
Code produit 15388838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
Modèle:
WG-1208-7-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
Intensité de champ:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Conditionnement:
Pack de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ unitSize
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz Pack de 5
15398838 203,2 mm WG-1226-8-5 300 MHz Pack de 5
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz Pack de 5
15318948 203,2 mm WG-1228-8-5 400 MHz Pack de 5
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz Pack de 5
15398978 203,2 mm WG-1235-8-5 500 MHz Pack de 5
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz Pack de 5
15379008 203,2 mm WG-1241-8-5 600 MHz Pack de 5
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15388838 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 663009575
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et ne présentent aucun bruit de fond RMN
Fabriqué dans un ISO 9001:2008 USA facilité
  • Meilleure tolérance de diamètre extérieur du secteur et une épaisseur de paroi 30 % supérieure à celle des produits concurrents.
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Un contrôle visuel et physique à 100 % garantit la qualité, notamment les dimensions physiques et les défauts de surface.
  • Fabriqué en verre borosilicaté ; répond aux normes ASTM Norme E438 Type 1 Classe B, reconnue comme N51A
  • Le refroidissement ou le chauffage de ces tubes peuvent entraîner leur rupture ; pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multinucléaires ou DNP, veuillez vous référer à Wilmad Tubes RMN de précision
Spécification
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 51 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 4,947±0,019 mm
Diamètre (métrique) interne 4,1 mm
Intensité de champ 300 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Modèle WG-1226-7-5