Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN économiques à paroi fine
Description
Fabriqué dans un ISO 9001:2008 USA facilité
- Meilleure tolérance de diamètre extérieur du secteur et une épaisseur de paroi 30 % supérieure à celle des produits concurrents.
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- Un contrôle visuel et physique à 100 % garantit la qualité, notamment les dimensions physiques et les défauts de surface.
- Fabriqué en verre borosilicaté ; répond aux normes ASTM Norme E438 Type 1 Classe B, reconnue comme N51A
- Le refroidissement ou le chauffage de ces tubes peuvent entraîner leur rupture ; pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multinucléaires ou DNP, veuillez vous référer à Wilmad Tubes RMN de précision
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 6 μm |
| Concentricity (Metric) | 6 μm |
| Longueur (métrique) | 203,2 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) externe | 4,947±0,019 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4,1 mm |
| Intensité de champ | 500 MHz |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,43 mm |
| Modèle | WG-1235-8-5 |