Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Thermomètres électroniques calibrés avec sonde en acier inoxydable : -50° /+200 °C (-58° /+392 °F)
Code produit 17570926
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
125 mm
Longueur (métrique) du câble:
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de sonde Longueur (métrique) du câble unitSize
17570926 125 mm 1,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17570926 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B609000400
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) fournies.
Requires
Pile AAA
Surveillez la température des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits chimiques, du sang et des produits sanguins, des produits alimentaires, etc., grâce à ces thermomètres numériques haute précision dotés de sondes résistant aux produits chim
  • Sondes de 4,9 po de longueur avec revêtement
  • Fonctions : enregistrement de 10 événements, mesure des températures min/max et alarmes
  • Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
  • Testé et étalonné dans un laboratoire agréé A2LA (Cert #2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testés et étalonnés dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B', avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST, sérialisés individuellement
Spécification
Points d’étalonnage 0°, 100°C
Certifications/Conformité Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE
À utiliser avec (application) Étalonnage et vérification de la température ; utilisé lorsque des sondes résistantes aux produits chimiques sont nécessaires
Hauteur (métrique) 97 mm
Comprend Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Longueur (métrique) du câble 1,5 m
Longueur (métrique) de sonde 125 mm
Type de sonde Acier inoxydable
Résolution 0,1°C / °C
Largeur (impériale) 2,5 in
Type de produit Max / Min, maintien de la température ; acier inoxydable de 125 mm (4,9 po) / revêtement de 1,5 m (4,9 pi) ; pile AAA requise
Température max. (métrique) 200°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +200°C
Calibrated Oui
Précision ±0,5 °C à partir de –20° /+70 °C ; ±1 °C à partir de 70° /120 °C ; sinon ±2 °C
Largeur (métrique) 65 mm