Learn More
Bel-Art™ Dame-jeanne en polypropylène avec robinet
Code produit 30193455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30193455 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30193455 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F118460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.79€
    166.08€ / 1 pièces
    Économisez 8.71€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Pour le stockage et la distribution de grands lots de milieux de culture, d'eau distillée et d'autres solutions.
  • Les bonbonnes robustes en polypropylène de qualité alimentaire (norme FDA) sont conformes à la norme 21 CFR 177.1520 pour le contact direct avec les aliments et les boissons.
  • USP Certifié classe VI pour répondre aux exigences des industries biotechnologiques et pharmaceutiques
  • Excellente résistance chimique
  • Grandes poignées pour faciliter le transport
  • Tous les composants sont autoclavables à la vapeur à 121 °C (250 °F) : Lors de l'autoclavage, ne pas visser le bouchon.
  • Le bouchon à vis de 83 mm comprend un joint en silicone intégré pour une étanchéité parfaite.
  • Bouchon verseur moulé pouvant accueillir un robinet facile à utiliser (en option) et situé tout en bas de la bonbonne pour une vidange plus complète
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité USP classe VI, 21CFR177.1520, FDA
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Fileté
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour stocker et distribuer de grandes quantités de milieux de culture, d’eau distillée et d’autres solutions
Comprend Deux grandes poignées, robinet
Matériau Polypropylène
Mouth Style Large
Type de goulot Fileté
Type de produit Bonbonne avec robinet
Forme Cylindrique