Learn More
Bel-Art™ Tubes d’échantillonnage de gaz en polypropylène SP Scienceware™
Code produit 10404311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
28,57 cm
31,75 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10404311 31,75 cm -
13576940 28,57 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404311 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F199530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.90€
    144.48€ / 1 pièces
    Économisez 7.42€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027
Les ampoules d’échantillonnage de gaz en PP sont dotées de robinets d’arrêt en PP et de bouchons en PTFE Teflon™ à rotation libre
  • Les extrémités acceptent des diamètres de 6,4 à 9,5 mm (0,25 à 3/8 in). Tubes intérieurs.
  • Le corps du tube mesure 5,1 cm (2 in). D.E. ×22,2 cm (8,75 in) long
  • Les robinets d'arrêt mesurent 6,4 cm (2,5 in). long.
  • La pression maximale recommandée est de 15 psi.
  • Le modèle 10-922 possède un robinet d'arrêt à alésage droit de 4 mm à chaque extrémité.
  • Longueur totale 32 cm (12,5 in)
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz
Matériau Polypropylène
Type Ampoule d’échantillonnage de gaz
Comprend Alésage droit de 4 mm, 2,5 in. Robinets d'arrêt en L à rotation libre Teflon™ Bouchons en PTFE à chaque extrémité
Diamètre (impériale) Tube interne 0,25 à 0,37 in
Diamètre (métrique) Tube interne 0,64 à 0,95 cm
Longueur (impériale) 12,5 in
Longueur (métrique) 31,75 cm
Teflon™ est une marque déposée de la société Chemours Company FC LLC, utilisée sous licence par Bel-Arts Products, Inc.