Learn More
Bel-Art™ Tubes d’échantillonnage de gaz en polypropylène SP Scienceware™
Code produit 13576940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
28,57 cm
31,75 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
13576940 28,57 cm 1 pièce
10404311 31,75 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13576940 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F199550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.75€
    165.01€ / 1 pièces
    Économisez 8.74€
    5% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Les ampoules d’échantillonnage de gaz en PP sont dotées de robinets d’arrêt en PP et de bouchons en PTFE Teflon™ à rotation libre
  • Les extrémités conviennent à des tubulures dont le diamètre intérieur est compris entre 6,4 et 9,5 mm (0,25 et 3/8 po).
  • Le corps du tube a un dia. ext. de 5,1 cm (2 po) × 22,2 cm (8,75 po) de long
  • Les robinets d’arrêt ont une longueur de 6,4 cm (2,5 po).
  • La pression maximale recommandée est de 15 psi
  • Le modèle 10-922-5 est doté d’un robinet d’arrêt à alésage droit de 4 mm d’un côté et d’un septum en caoutchouc de silicone monté sur un raccord à vis de l’autre côté ; Le septum peut résister à plusieurs injections
  • Six septa inclus
  • Longueur totale de 29 cm (12 po)
  • Le modèle 10-922 est doté d’un robinet d’arrêt à alésage droit de 4 mm de chaque côté
  • Longueur totale : 32 cm (12,5 po)
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz
Matériau Polypropylène
Type Ampoule d’échantillonnage de gaz
Comprend Alésage droit de 0,4 cm, robinet d’arrêt de 2,5 po de long avec bouchons en PTFE Téflon™ à rotation libre sur une extrémité et septum en caoutchouc de silicone monté dans un raccord à vis sur l’autre extrémité, 6 septa
Diamètre (impériale) Tube interne 0,25 à 0,37 in
Diamètre (métrique) Tube interne 0,64 à 0,95 cm
Longueur (impériale) 11,25 in
Longueur (métrique) 28,57 cm
Teflon™ est une marque déposée de la société Chemours Company FC LLC, utilisée sous licence par Bel-Arts Products, Inc.