Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes à échantillons RMN de 5 mm de dia. ext. à vanne de pression rapide (QPV) SP Scienceware™
Code produit 15318868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
177,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15318868 177,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Code produit 15318868 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 663060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    168.98€ / 1 pièces
    Économisez 46.02€
    21% de réduction
Expédition estimée: 01-03-2027
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Includes
Tube en verre, piston et adaptateur de vide
Tube à basse pression /vide idéal pour les expériences RMN anaérobies et étanches aux gaz, il offre une solution d’étanchéité sans flamme pratique pour les échantillons liquides volatils ou sensibles à l’air
  • Système d’étanchéité robuste permettant l’accumulation de pression à l’intérieur de l’échantillon 
  • Piston en PTFE sans graisse pour une étanchéité à 100 % sans contamination
  • Nouvelle conception avec une surface d’étanchéité 4 fois plus grande, éliminant les fuites et augmentant considérablement la durée de vie par rapport aux tubes J-Young traditionnels
  • La conception à symétrie axiale est parfaitement adaptée aux expériences de centrifugation
Spécification
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Longueur (métrique) 177,8 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe A)
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Description Tube à échantillons RMN à vanne de pression rapide de précision à paroi moyenne
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 300 MHz
Longueur (impériale) 7 in
Modèle 524-QPV-7