Learn More
Bel-Art™ Pointes de rechange pour stylo compteur de colonies
Code produit 10414742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10414742 Noir 1 pièce
12366417 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10414742 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H378620100
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointes de stylo de rechange adaptées au compteur de colonies Scienceware, réf. catalogue 07910018.
  • Les pointes noires à longue durée de vie fonctionnent sur le plastique ou le verre et sont résistantes à l'huile et à l'eau.
Spécification
Type de produit Pointe de stylo de rechange
Type d’affichage LCD
Couleur Noir
Longueur (impériale) 1,8 in
Longueur (métrique) 4,6cm
Largeur (impériale) 0,75 po
Largeur (métrique) 1,9cm
À utiliser avec (application) Comptage précis des échantillons, parfait pour les surfaces en plastique et en verre
À utiliser avec (équipement) Scienceware™ Compteur de colonies électronique, F378620002