Learn More
Bel-Art™ Grattoirs, polyéthylène haute densité rigide
Description
- En plastique PEHD moulé
- La lame s'effile à partir de 9,5 mm (0,375 in). jusqu'au tranchant d'un ciseau
- L'extrémité supérieure se prolonge dans une tige hexagonale de 35 mm (1,375 in). large
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grattoir lisse |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Longueur (impériale) de la poignée | 36 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 91 cm |
| Matériau | PE-HD |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?